Print…
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345503-1G OR345503-250MG
APOSOR345503-1GEA 0 EUR
APOSOR345503-1G APOSOR345503-250MG
2-Hydrazino-5-iodopyridine
2-Hydrazino-5-iodopyridine
Fórmula: C₅H₆IN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09999999
Número CAS: 77992-46-2