Print…
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-{[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamoyl}morpholine, N-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine-4-carboxamide
OR3454-1G OR3454-5G
APOSOR3454-1GEA 191 EUR
APOSOR3454-1G APOSOR3454-5G
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[(Morpholin-4-yl)carbonyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₅BN₂O₄
Ponto de Fusão: 248…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689495
Número CAS: 874290-97-8