Print…
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-nitropyridin-3-amine
OR345345-1G OR345345-250MG OR345345-5G
APOSOR345345-1GEA 98.6 EUR
APOSOR345345-1G APOSOR345345-250MG APOSOR345345-5G
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine 95%
3-Amino-5-bromo-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₄BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11040269
Número CAS: 433226-05-2