Print…
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR345316-1G OR345316-250MG OR345316-10G
APOSOR345316-1GEA 98.6 EUR
APOSOR345316-1G APOSOR345316-250MG APOSOR345316-10G
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole 95%
4-Chloro-2-methyl-7-azaindole
Fórmula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12924600
Número CAS: 307951-53-7