Print…
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345215-1G OR345215-5G
APOSOR345215-1GEA 81.2 EUR
APOSOR345215-1G APOSOR345215-5G
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine 99%
2,6-Dibromo-4-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₅Br₂NO
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11036227
Número CAS: 117873-72-0