Print…
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345119-1G OR345119-250MG
APOSOR345119-1GEA 214 EUR
APOSOR345119-1G APOSOR345119-250MG
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
3,5-Dibromo-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01612785
Número CAS: 610261-34-2