Print…
2-Phenylbenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR340156-1G OR340156-250MG
APOSOR340156-1GEA 567 EUR
APOSOR340156-1G APOSOR340156-250MG
2-Phenylbenzofuran
2-Phenylbenzofuran
Fórmula: C₁₄H₁₀O
Peso Molecular: 194.229 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187273
Número CAS: 1839-72-1