Print…
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3386-25G OR3386-5G
APOSOR3386-25GEA 468 EUR
APOSOR3386-25G APOSOR3386-5G
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate 95%
Methyl 2-bromo-3-methoxypropanoate
Fórmula: C₅H₉BrO₃
Ponto de ebulição: 69 °C (11 mm Hg)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784248
Número CAS: 27704-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III