Print…
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33680-1G OR33680-250MG OR33680-5G
APOSOR33680-1GEA 348 EUR
APOSOR33680-1G APOSOR33680-250MG APOSOR33680-5G
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₅BrClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000107
Número CAS: 1289076-45-4