Print…
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33678-1G OR33678-250MG
APOSOR33678-1GEA 43.5 EUR
APOSOR33678-1G APOSOR33678-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-5-chloro-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₅BrClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000080
Número CAS: 1289113-27-4