Print…
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33677-1G OR33677-250MG OR33677-5G
APOSOR33677-1GEA 0 EUR
APOSOR33677-1G APOSOR33677-250MG APOSOR33677-5G
2-Hydrazino-3-iodopyridine
2-Hydrazino-3-iodopyridine
Fórmula: C₅H₆IN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000048
Número CAS: 54231-42-4