Print…
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33675-1G OR33675-5G OR33675-25G
APOSOR33675-1GEA 63.8 EUR
APOSOR33675-1G APOSOR33675-5G APOSOR33675-25G
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
3-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00490113
Número CAS: 54231-41-3