2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR33669-1G
OR33669-5G
APOSOR33669-1GEA
0
EUR
APOSOR33669-1G
APOSOR33669-5G
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine 95%
2-Methyl-1-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-2-amine
Fórmula:
C₉H₂₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06751854 Número CAS: 84725-48-4 |