Print…
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33663-1G OR33663-250MG
APOSOR33663-1GEA 260 EUR
APOSOR33663-1G APOSOR33663-250MG
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
5-Chlorobenzofuran-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₅ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11574566
Número CAS: 23145-14-4