Print…
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(3-Iodophenyl)acrylic acid
OR33644-1G OR33644-5G
APOSOR33644-1GEA 111 EUR
APOSOR33644-1G APOSOR33644-5G
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid 97%
(2E)-3-(3-Iodophenyl)prop-2-enoic acid
Fórmula: C₉H₇IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464508
Número CAS: 41070-12-6