Print…
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3346-1G OR3346-5G OR3346-25G
APOSOR3346-1GEA 42.2 EUR
APOSOR3346-1G APOSOR3346-5G APOSOR3346-25G
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde 98%
4-Acetoxy-2-bromo-5-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉BrO₄
Peso Molecular: 273.08 g/mol
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00452230
Número CAS: 52783-83-2