Print…
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33192-1G OR33192-5G
APOSOR33192-1GEA 0 EUR
APOSOR33192-1G APOSOR33192-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156711
Número CAS: 5250-02-2