Print…
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3302-1G OR3302-25G OR3302-5G
APOSOR3302-1GEA 0 EUR
APOSOR3302-1G APOSOR3302-25G APOSOR3302-5G
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid 97%
3-Bromo-5-carboxybenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₆BBrO₄
Ponto de Fusão: 290…292 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689487
Número CAS: 913835-73-1