Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32853-1G
OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA
114
EUR
APOSOR32853-1G
APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₃H₁₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00087702 Número CAS: 85418-82-2 |