Print…
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32853-1G OR32853-5G
APOSOR32853-1GEA 114 EUR
APOSOR32853-1G APOSOR32853-5G
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-hydroxy-6-methylquinoline-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087702
Número CAS: 85418-82-2