Print…
5-Bromo-3-furoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromofuran-3-carboxylic acid, 2-Bromo-4-carboxyfuran
OR3279-1G OR3279-500MG OR3279-5G
APOSOR3279-1GEA 48 EUR
APOSOR3279-1G APOSOR3279-500MG APOSOR3279-5G
5-Bromo-3-furoic acid
5-Bromo-3-furoic acid
Fórmula: C₅H₃BrO₃
Ponto de Fusão: 130…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669547
Número CAS: 58832-36-3