Print…
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32678-1G OR32678-5G
APOSOR32678-1GEA 336 EUR
APOSOR32678-1G APOSOR32678-5G
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(3-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Fórmula: C₉H₁₀BrNOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03618050
Número CAS: 1422045-46-2