Print…

4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%

Fornecedor: Apollo Scientific

OR32561-1G OR32561-5G
APOSOR32561-1GEA 180 EUR
APOSOR32561-1G APOSOR32561-5G
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde 95%
4-[(Pyridin-2-yl)methoxy]benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00469762
Número CAS: 57748-41-1

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR