Print…
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32319-1G OR32319-5G
APOSOR32319-1GEA 0 EUR
APOSOR32319-1G APOSOR32319-5G
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate 95%
Methyl 4'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01814566
Número CAS: 40501-41-5