Print…
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR323068-100MG OR323068-250MG
APOSOR323068-100MGEA 654 EUR
APOSOR323068-100MG APOSOR323068-250MG
10-Bromodecylphosphonic acid 98%
10-Bromodecylphosphonic acid
Fórmula: C₁₀H₂₂BrO₃P
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25424105
Número CAS: 934985-98-5