Print…
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322913-250MG OR322913-1G
APOSOR322913-250MGEA 48 EUR
APOSOR322913-250MG APOSOR322913-1G
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate, tech
Ethyl 2-formylthiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₇NO₃S
Peso Molecular: 185.2 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689563
Número CAS: 73956-17-9