Print…
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR322313-1G OR322313-250MG OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA 0 EUR
APOSOR322313-1G APOSOR322313-250MG APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₅N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01735171
Número CAS: 89854-70-6