Print…
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32161-1G OR32161-5G
APOSOR32161-1GEA 0 EUR
APOSOR32161-1G APOSOR32161-5G
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine 95%
(E)-N-{1-[4-(1H-Imidazol-1-yl)phenyl]ethylidene}hydroxylamine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00127064
Número CAS: 146139-83-5