Print…
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321549-1G OR321549-250MG
APOSOR321549-1GEA 498 EUR
APOSOR321549-1G APOSOR321549-250MG
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Rel-Methyl (3R,6R)-6-methylpiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30181463
Número CAS: 1009376-86-6