Print…
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321548-1G OR321548-250MG
APOSOR321548-1GEA 0 EUR
APOSOR321548-1G APOSOR321548-250MG
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
3-(p-Tolyl)piperidin-3-ol hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28108399
Número CAS: 173447-85-3