Print…
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321546-1G OR321546-250MG
APOSOR321546-1GEA 0 EUR
APOSOR321546-1G APOSOR321546-250MG
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
2-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1654722-99-2