Print…
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321542-1G OR321542-250MG
APOSOR321542-1GEA 498 EUR
APOSOR321542-1G APOSOR321542-250MG
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
4-(Piperidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08460730
Número CAS: 2044705-22-6