Print…
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321539-1G OR321539-250MG
APOSOR321539-1GEA 0 EUR
APOSOR321539-1G APOSOR321539-250MG
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₇NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2409589-84-8