Print…
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321521-1G OR321521-250MG
APOSOR321521-1GEA 1120 EUR
APOSOR321521-1G APOSOR321521-250MG
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(S)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₄BrN·ClH
Peso Molecular: 276.601 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2416257-97-9