Print…
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321518-1G OR321518-250MG
APOSOR321518-1GEA 1120 EUR
APOSOR321518-1G APOSOR321518-250MG
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
3-(2-Bromophenyl)piperidin-2-one
Fórmula: C₁₁H₁₂BrNO
Peso Molecular: 254.123 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1784007-12-0