Print…
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321507-1G OR321507-250MG
APOSOR321507-1GEA 560 EUR
APOSOR321507-1G APOSOR321507-250MG
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
5-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₄ClNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2409597-32-4