Print…
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321500-1G OR321500-250MG
APOSOR321500-1GEA 719 EUR
APOSOR321500-1G APOSOR321500-250MG
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
Peso Molecular: 240.729 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 2409597-13-1