Print…
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321490-1G OR321490-250MG
APOSOR321490-1GEA 957 EUR
APOSOR321490-1G APOSOR321490-250MG
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
3-Methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD29075595
Número CAS: 1279029-88-7