Print…
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321438-100MG OR321438-1G OR321438-500MG
APOSOR321438-100MGEA 0 EUR
APOSOR321438-100MG APOSOR321438-1G APOSOR321438-500MG
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride 97%
2-(Methoxymethoxy)-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31629925
Número CAS: 2244083-19-8