Print…
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321413-1G OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA 0 EUR
APOSOR321413-1G APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31629927
Número CAS: 2244087-11-2