Print…
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (R)-Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
OR321383-100MG OR321383-1G
APOSOR321383-100MGEA 145 EUR
APOSOR321383-100MG APOSOR321383-1G
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Peso Molecular: 255.741 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12910877
Número CAS: 1391574-76-7