Print…
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321380-1G OR321380-250MG
APOSOR321380-1GEA 638 EUR
APOSOR321380-1G APOSOR321380-250MG
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
(R)-2-Benzylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30728432
Número CAS: 2055172-15-9