Print…
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR321379-1G OR321379-5G
APOSOR321379-1GEA 104 EUR
APOSOR321379-1G APOSOR321379-5G
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃N·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26125912
Número CAS: 205526-61-0