Print…
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321365-1G OR321365-100MG OR321365-250MG OR321365-5G
APOSOR321365-1GEA 446 EUR
APOSOR321365-1G APOSOR321365-100MG APOSOR321365-250MG APOSOR321365-5G
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid 95%
2-(Hydroxymethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12755802
Número CAS: 221322-09-4