Print…
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321346-250MG OR321346-1G
APOSOR321346-250MGEA 502 EUR
APOSOR321346-250MG APOSOR321346-1G
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dibromo-3-methoxythiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄Br₂O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26129618
Número CAS: 120715-53-9