Print…
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321343-1G OR321343-5G
APOSOR321343-1GEA 95.7 EUR
APOSOR321343-1G APOSOR321343-5G
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-(4-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₆H₂₂BrNO₂
Peso Molecular: 340.255 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27987933
Número CAS: 1476776-55-2