Print…
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321339-250MG OR321339-1G
APOSOR321339-250MGEA 444 EUR
APOSOR321339-250MG APOSOR321339-1G
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride 97%
1-(Aminomethyl)cyclopropane-1-carboxamide hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28142443
Número CAS: 1956355-13-7