Print…
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321338-1G OR321338-250MG
APOSOR321338-1GEA 330 EUR
APOSOR321338-1G APOSOR321338-250MG
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (R)-4-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22666109
Número CAS: 1036027-86-7