Print…
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321335-100MG OR321335-250MG
APOSOR321335-100MGEA 102 EUR
APOSOR321335-100MG APOSOR321335-250MG
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂BrN₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18432580
Número CAS: 1263378-44-4