Print…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR321320-1G OR321320-250MG
APOSOR321320-1GEA 150 EUR
APOSOR321320-1G APOSOR321320-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbonitrile
Fórmula: C₈H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659785
Número CAS: 885278-24-0