Print…
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR321317-1G OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA 201 EUR
APOSOR321317-1G APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 168.193 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044344
Número CAS: 1187732-72-4